Läs mer
Rhein, 97 %
Produktkod. p-7040979
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487408 250 mg 250mg
15477408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60902.MD
CAS: 478-43-3 | C15H8O6 | 284,223 g/mol
Rhein används för att hämma tillväxtfaktor beta-1-inducerad plasminogenaktivator-inhibitor-1 i endotelceller. Det fungerar som ett antibakteriellt medel mot Staphylococcus aureus. Det används också som ett laxermedel. Vidare används den som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Rhein används för att hämma tillväxtfaktor beta-1-inducerad plasminogenaktivator-inhibitor-1 i endotelceller. Det fungerar som ett antibakteriellt medel mot Staphylococcus aureus. Det används också som ett laxermedel. Vidare används den som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i natriumhydroxid. Olösligt i vatten, dimetylsulfoxid och etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Värmekänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 478-43-3
Molekylformel C15H8O6
Molekylvikt (g/mol) 284.223
MDL-nummer MFCD00009618
InChI-nyckel FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhein, monorhein, rheic acid, rhubarb yellow, cassic acid, chrysazin-3-carboxylic acid, 4,5-dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, rheinic acid, 1,8-dihydroxyanthraquinone-3-carboxylic acid
PubChem CID 10168
ChEBI CHEBI:8825
IUPAC-namn 4,5-dihydroxi-9,10-dioxoantracen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C=C(C=C3C2=O)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhein
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 2222155
Löslighetsinformation Löslig i natriumhydroxid. Olöslig i vatten, dimetylsulfoxid och etanol.
Formel vikt 284.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.