Läs mer
Rheniumkarbonyl, TRC
Produktkod. 30421306
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30421306 250 mg
1 options
Produktkod. 30421306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR315015250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium Carbonyl
CAS 14285-68-8
Molekylformel 10 C O . Re2
Kvantitet 250 mg
Synonym Decacarbonyldirhenium, Decacarbonyldirhenium(0) Dirhenium decacarbonyl, NSC 158174 Pentacarbonylrhenium dimer
InChI formel InChI=1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
LEDER [Re][Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC-namn kolmonoxid; Rheniorhenium
Molekylvikt (g/mol) 652.515
Formel vikt 653.861