Läs mer
Rheniumfolie, 0,5 mm tjock, glödgd, 99,97 % (metallbas)
Produktkod. 11450390
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450390 50 x 50 mm Varje
11331499 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450390 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013983.FI
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-15-5 | Re | 186,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-15-5
Molekylformel Re
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00011195
InChI-nyckel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-namn renium
LEDER [Re]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium foil
Namnnotering 0,5 mm tjock, glödgad
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈6,58g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.