Läs mer
Rheniumfolie, 1,0 mm (0,04 tum) tjock, 99,97 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341499
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341499 25 x 25 mm 25mm
1 options
Produktkod. 11341499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013984.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13530.30 SEK
    10779.65 SEK / 25mm
    Save 2750.65 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 7440-15-5 | Re | 186,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium foil
Namnnotering 1,0 mm tjock
CAS 7440-15-5
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈13,15g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Re
MDL-nummer MFCD00011195
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
InChI-nyckel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Re]
IUPAC-namn renium
Molekylvikt (g/mol) 186.21
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Procent renhet 99.97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.