Läs mer
Rhenium(III) chloride
Produktkod. p-4782098
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
Produktkod. 11366678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013230.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13569-63-6 | Cl3Re | 292.557 g/mol
Det används som utgångsmaterial för syntes av rheniumkomplex. ReCl3 kan reagera med peralkylerade bensen-metallkomplex som fungerar som elektronreservoarer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13569-63-6
Molekylformel Cl3Re
Molekylvikt (g/mol) 292.557
MDL-nummer MFCD00011196
InChI-nyckel LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
Synonym rhenium iii chloride, rhenium trichloride, rhenium chloride recl3, rhenium 3+ trichloride, recl3, acmc-20ajss
PubChem CID 83581
IUPAC-namn triklorhenium
LEDER Cl[Re](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium(III) chloride
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.25 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 292.56
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Dark red powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.