Läs mer
Rheniumpentakarbonylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10202942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10202942 5 g Glasflaska 5g
10389410 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10202942 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 316310050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14099-01-5 | C5ClO5Re | 361.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14099-01-5
Molekylformel C5ClO5Re
Molekylvikt (g/mol) 361.71
MDL-nummer MFCD00013296
InChI-nyckel JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
PubChem CID 6096982
IUPAC-namn kolmonoxid;klorhenium
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium pentacarbonyl chloride
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Elementaranalys 97.5% min.
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 361.71
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.