Läs mer
Rheniumpulver, -22 mesh, Puratronic™, 99,997 % (metallbas)
Produktkod. 11310909
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310909 1 g 1g
11320909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010673.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
CAS: 7440-15-5 | Re | 186,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-15-5
Molekylformel Re
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00011195
InChI-nyckel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-namn renium
LEDER [Re]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium powder
Kvantitet 1 g
Maskstorlek −22 Mesh
Form Pulver
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3089
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.