Läs mer
Rheniumlösning för ICP 10g/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12987213 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Unit Size:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
12987213 100 mL Flaska 100ml
12997213 250 mL Flaska 250ml
12907223 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12987213 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S 346 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00 SEK
    2920.10 SEK / 100ml
    Save 1069.90 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Re
Koncentration 10 ±0,02 g/L
Typ Masspektrometristandard
Element Re
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Single-element Standard Solution for ICP. Rhenium (Re) 10000mg/l in HNO3 5%
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .