Läs mer
Rheniumlösning för ICP 1 g/ LH2O -matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12953484 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12953484 100 mL Flaska 100ml
12963484 250 mL Flaska 250ml
12973484 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12953484 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 046 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Re
Koncentration 1±0.002 g/L
Typ Mass Spectrometry Standard
Element Re
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL