Läs mer
Rhenium Standard För ICP , 1000 μg/ml i H 2 O, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10172342 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10172342 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
10581373 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10172342 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLRE92Y
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Re1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7440-15-5 , 7732-18-5
Molekylformel Re
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00011195
InChI-nyckel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-namn renium
LEDER [Re]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
H2O 1000μg/mL PLRE9-2Y, -2X
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning