Läs mer
Rheniumstandard: Re @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17948449
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17948449 100 ml
17947789 50 ml
17938009 500 ml
17958709 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17948449 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPREN100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Rheniumstandard: Re @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium
CAS 7440-15-5
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Rhenium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Re
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Re
InChI formel InChI=1S/Re
LEDER [Re]
IUPAC-namn Rhenium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 186.207
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 186.956 g/mol