Läs mer
Rhenium Standard: Re @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Produktkod. 30312494
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312494 250 ml 250ml
30310390 500 ml 500ml
30312684 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30312494 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTREN250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium
CAS 7440-15-5
Analyt- eller komponentnamn Rhenium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Re
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Re
InChI formel InChI=1 S/Re
Lösningstyp Single Solution
LEDER [Re]
Element Re
IUPAC-namn rhenium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 186.207
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 186.956