Läs mer
Rheniumstandard: Re @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3
Produktkod. 30312684
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30312684 100 ml 100ml
30312494 250 ml 250ml
30310390 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30312684 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTREN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium
CAS 7440-15-5
Analyt- eller komponentnamn Rhenium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Re
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Re
InChI formel InChI=1 S/Re
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Re]
Element Re
IUPAC-namn Rhenium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 186.207
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 186.956