Läs mer
Rhenium standardlösning, för AAS, 1mg/ml Re i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10052590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10052590 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 10052590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196221000
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium standard solution
Förpackning Plastflaska
CAS 13598-65-7, 7732-18-5
Fysisk form Vätska
Molekylformel H4NO4Re
Koncentration 997 to 1003 μg/mL of Re (4+) in water (20°C)
MDL-nummer MFCD00012377
Färg Färglös
Löslighet Miscible with water
InChI-nyckel XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
LEDER N.O[Re](=O)(=O)=O
IUPAC-namn rheniumoylolamin
Molekylvikt (g/mol) 268.24
PubChem CID 3084163
Kvantitet 100 ml
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.