Läs mer
Rhenium(V) chloride, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7058809
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11329428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043294.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13596-35-5 | Cl5Re | 363.457 g/mol
Ett utgångsmaterial för rheniumporfyriner och alkynkomplex av rhenium. Det är ett laboratoriereagens som kan användas som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13596-35-5
Molekylformel Cl5Re
Molekylvikt (g/mol) 363.457
MDL-nummer MFCD00011197
InChI-nyckel XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I
Synonym rhenium pentachloride, rhenium v chloride, rhenium chloride recl5, recl5, rhenium 5+ pentachloride, acmc-209c4t
PubChem CID 83602
IUPAC-namn pentaklorhenium
LEDER Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium (V) chloride
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 363.47
Procent renhet 99.9%
Odör Acidic
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.