Läs mer
Rheniumtråd, 0,5 mm (0,02 tum) diameter, 99,97 % (metallbas)
Produktkod. 11371408
Change view
Kvantitet:
5 cm
25 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
100cm
25cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371408 5 cm 5cm
11391408 25 cm 25cm
11381408 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11371408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010312.BQ
Request Bulk or Custom Format
Form: Cirka 4,13 g/m | CAS: 7440-15-5 | Re | 186,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylformel Re
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00011195
InChI-nyckel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-namn renium
LEDER [Re]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Rhenium
Färg Silver till grått
Utseende Silver gray wire
Kvantitet 5 cm
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.97% (Metals basis)
Form Wire
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.