Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 provinjektor
Produktkod. 10008952 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Statormaterial:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Statormaterial Förpackningsstorlek
10008952 Rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 10008952 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7010
Beräknad leverans: 10-12-2026
Säkerställ exakta och exakta HPLC-injektioner med hög volym med singelläget Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 provinjektor.
Säkerställ exakta och exakta HPLC-injektioner med hög volym μav 5 L till 20 ml prover med Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 provinjektor. Denna enkellägesinjektor använder den kompletta fyllningsmetoden för att ladda provslingan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Läge Enkelläge
Volymprov (metriskt). 5μ L till 5 ml
Typ Provinjektor
Antal hamnar 6 portar
Statormaterial Rostfritt stål