Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 och 7725i provinjektorer
Produktkod. 10171033 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Kontinuerligt flöde
Kontinuerligt flöde, lägesavkänningsbrytare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
10171033 Kontinuerligt flöde -
10384423 Kontinuerligt flöde, lägesavkänningsbrytare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10171033 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7725
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ exakta, exakta HPLC-injektioner och skydda mot tryckchock med dubbelläget Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 och 7725i provinjektorer.
Upprätthåll ett kontinuerligt HPCL-flöde mellan last- och insprutningspositionerna och skydda mot tryckchock genom att använda Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 och 7725i provinjektorer. Designen Make-Before-Break (MBB) säkerställer ett oavbrutet flöde under provinjektion. Dessa dual-mode-injektorer av rostfritt stål kan använda partiell fyllning för noll provavfall eller fullständig fyllning för bättre reproducerbarhet. Prover från μ1 L till 5 ml kan injiceras med hög noggrannhet och precision. 7725i-modellen har en positionsavkännande omkopplare för en reproducerbar startsignal.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Make-Before-Break (MBB) design
  • Kan använda partiell fyllning för noll provavfall eller fullständig fyllning för bättre reproducerbarhet
  • Injicera 1 μL till 5mL med hög noggrannhet och precision
  • 7725i har en lägesavkännande omkopplare för en reproducerbar startsignal
(Inkluderar: μ20 L provslinga)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Läge Dubbelt läge
Volymprov (metriskt). 20μ L
Beskrivning Kontinuerligt flöde
För användning med (utrustning) HPLC
Typ Kontinuerligt flöde HPLC-provinjektor
Statormaterial Rostfritt stål
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.