Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 och 9725i Provinjektorer
Produktkod. 10417044 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Kontinuerligt flöde
Kontinuerligt flöde, positionssensor-omkopplare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10417044 Kontinuerligt flöde, positionssensor-omkopplare Varje
10762327 Kontinuerligt flöde Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10417044 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9725I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Säkerställ exakta HPLC-injektioner och skydda mot tryckchock med biokompatibelt dual-mode Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 och 9725i provinjektioner.
Använd biokompatibel Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 och 7725i provinjektorer för att upprätthålla kontinuerligt HPLC-flöde mellan last- och insprutningspositionerna och för att skydda mot tryckchock. Designen Make-Before-Break (MBB) säkerställer ett oavbrutet flöde under provinjektion. Tillverkad av Thermo Scientific™ PEEK™ , kan dessa dual-mode injektorer använda partiell fyllning för noll provavfall eller fullständig fyllning för bättre reproducerbarhet. Injicera från 1 μL till 5mL prover med hög noggrannhet och precision. 9725i-modellen har en positionsavkännande omkopplare för en reproducerbar startsignal. Injektorerna inkluderar en μ20 L provslinga.
  • Biokompatibel PEEK™ konstruktion
  • Make-Before-Break (MBB) design
  • Kan använda partiell fyllning för noll provavfall eller fullständig fyllning för bättre reproducerbarhet
  • Injicera 1 μL till 5mL med hög noggrannhet och precision
  • 9725i har en lägesavkännande omkopplare för en reproducerbar startsignal
Inkluderar: μ20 L provslinga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Läge Dubbelt läge
Volymprov (metriskt). 20μ L
Beskrivning Kontinuerligt flöde, positionssensor-omkopplare
För användning med (utrustning) HPLC
Typ Kontinuerligt flöde HPLC-provinjektor
Statormaterial PEEK
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.