Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 and 9725i Sample Injectors
Produktkod. 10762327 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Dubbelt läge; Kontinuerligt flöde; Positionsavkänningsbrytare
Kontinuerligt flöde
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10762327
Brand: Thermo Scientific™ 9725
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ exakta HPLC-injektioner och skydda mot tryckchock med biokompatibelt dual-mode Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 och 9725i provinjektioner.
Använd biokompatibel Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 och 7725i provinjektorer för att upprätthålla kontinuerligt HPLC-flöde mellan last- och insprutningspositionerna och för att skydda mot tryckchock. Designen Make-Before-Break (MBB) säkerställer ett oavbrutet flöde under provinjektion. Tillverkad av Thermo Scientific™ PEEK™ , kan dessa dual-mode injektorer använda partiell fyllning för noll provavfall eller fullständig fyllning för bättre reproducerbarhet. Injicera från 1 μL till 5mL prover med hög noggrannhet och precision. 9725i-modellen har en positionsavkännande omkopplare för en reproducerbar startsignal. Injektorerna inkluderar en μ20 L provslinga.
  • Biocompatible PEEK™ construction
  • Make-Before-Break (MBB) design
  • Can use partial filling for zero sample waste or complete filling for better reproducibility
  • Inject 1μL to 5mL with high accuracy and precision
  • 9725i features a position sensing switch for a reproducible start signal
Includes:20μL sample loop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Läge Dual Mode
Volymprov (metriskt). 20 μL
Beskrivning Kontinuerligt flöde
För användning med (utrustning) HPLC
Typ Continuous Flow HPLC Sample Injector
Statormaterial PEEK
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.