Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersättningsrotortätningar för injektorer
Produktkod. 10150893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Rheodyne Injektormodeller 7000/7010/7040
Rheodyne Injektormodeller 7000/7010/7040/7067
Rheodyne Injektormodeller 7125/7126
Rheodyne-injektor 7030
Rheodyne-injektor 8125
Rheodyne-injektor 9010
Rheodyne-injektor 9125
Rheodyne-injektorer 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne-injektorer 7060/7066
Rheodyne-injektorer 7060/7066/9060
Rheodyne-injektorer 7125/7126
Rheodyne-injektorer 8125/8126
Material:
ETFE
TITT
Vespel
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Material unitSize
10150893 Rheodyne Injektormodeller 7125/7126 Vespel Varje
10290285 Rheodyne-injektorer 3725/3725i/3725-038/3725i-038 TITT Varje
10161263 Rheodyne Injektormodeller 7000/7010/7040/7067 Vespel Varje
10445163 Rheodyne Injektormodeller 7000/7010/7040 ETFE Varje
10671296 Rheodyne-injektor 7030 Vespel Varje
10576005 Rheodyne-injektorer 7060/7066 Vespel Varje
10648705 Rheodyne-injektorer 7060/7066/9060 ETFE Varje
10269514 Rheodyne-injektorer 7125/7126 ETFE Varje
10427534 Rheodyne-injektorer 8125/8126 Vespel Varje
10510126 Rheodyne-injektor 8125 ETFE Varje
10179464 Rheodyne-injektor 9010 ETFE Varje
10280845 Rheodyne-injektor 9125 ETFE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10150893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7125047
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll din prestanda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Provinjektorer för HPLC med dessa ersättningsrotortätningar.
Använda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersättningsrotortätningar för injektorer för att bibehålla prestandan hos din Rheodyne Provinjektorer för högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Dessa tätningar är lämpliga för populära Rheodyne injektormodeller och finns i Vespel , PEEK eller ETFE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Vespel Ersättningsrotortätningar
Material Vespel
Beskrivning 7125-047
För användning med (utrustning) Rheodyne Injektormodeller 7125/7126
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.