Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersättningsrotortätningar för injektorer
Produktkod. 10280845 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Rheodyne Injektormodeller 7000/7010/7040
Rheodyne Injektormodeller 7000/7010/7040/7067
Rheodyne Injektormodeller 7125/7126
Rheodyne-injektor 7030
Rheodyne-injektor 8125
Rheodyne-injektor 9010
Rheodyne-injektor 9125
Rheodyne-injektorer 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne-injektorer 7060/7066
Rheodyne-injektorer 7060/7066/9060
Rheodyne-injektorer 7125/7126
Rheodyne-injektorer 8125/8126
Material:
ETFE
TITT
Vespel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10280845
Brand: Thermo Scientific™ 9125082
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Behåll din prestanda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Provinjektorer för HPLC med dessa ersättningsrotortätningar.
Använda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersättningsrotortätningar för injektorer för att bibehålla prestandan hos din Rheodyne Provinjektorer för högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Dessa tätningar är lämpliga för populära Rheodyne injektormodeller och finns i Vespel , PEEK eller ETFE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Replacement Rotor Seals
Material ETFE
Beskrivning 9125-082
För användning med (utrustning) Rheodyne-injektor 9125
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.