Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersättningsrotortätningar för injektorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersättningsrotortätningar för injektorer för att bibehålla prestandan hos din Rheodyne Provinjektorer för högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Dessa tätningar är lämpliga för populära Rheodyne injektormodeller och finns i Vespel , PEEK eller ETFE.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Replacement Rotor Seals |
| Material | ETFE |
| Beskrivning | 7060-074 |
| För användning med (utrustning) | Rheodyne-injektorer 7060/7066/9060 |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.