Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Provslingor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops är för Rheodyne provinjektorer i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Sample Loop |
| Beskrivning | For Rheodyne 9725/9725 i; 2 uL, Internal |
| För användning med (utrustning) | Rheodyne-injektorer 9725/9725i |
| Diameter (engelska) Inre | 0.030 in., 0.020 in., and 0.007 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,8 mm, 0,5 mm och 0,2 mm |
| Volym (metrisk) | 2 μl |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.