Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Provslingor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops är för Rheodyne provinjektorer i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Sample Loop |
| Beskrivning | For Rheodyne 7010/7125; 5 uL; 0.18 mm ID |
| För användning med (utrustning) | Rheodyne-injektorer 7010/7125 |
| Diameter (engelska) Inre | 0.007 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,18 mm |
| Volym (metrisk) | 5 μl |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.