Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografisystem
- Vätskekromatografiinstrument
- Enskilda HPLC-komponenter och tillbehör
- HPLC-ventil och injektortillbehör
- Thermo Scientific™ Rheodyne™ Provslingor
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Provslingor
Produktkod. 10555615 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Volym (metrisk) | För användning med (utrustning) | Diameter (metrisk) Inre | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 10555615 | 20 μl | Rheodyne Injektorer 9725/9725i | 0,25 mm | Varje |
| 10455163 | 5 μl | Rheodyne Injektorer 7010/7125 | 0,18 mm | Varje |
| 10621334 | 10 μl | Rheodyne Injektorer 7010/7125 | 0,30 mm | Varje |
| 10100563 | 100 μl | Rheodyne Injektorer 7010/7125 | 0,51 mm | Varje |
| 10776524 | 200 μl | Rheodyne Injektorer 7010/7125 | 0,76 mm | Varje |
| 10682864 | 500 μl | Rheodyne Injektorer 7010/7125 | 0,76 mm | Varje |
| 10465173 | 5 ml | Rheodyne Injektorer 7010/7125 | 1,0 mm | Varje |
| 10344473 | 2 μl | Rheodyne Injektorer 9725/9725i | 0,8 mm, 0,5 mm och 0,2 mm | Varje |
| 10794794 | 5 μl | Rheodyne Injektorer 7725/7725i | 0,18 mm | Varje |
| 10766714 | 10 μl | Rheodyne Injektorer 7725/7725i | 0,30 mm | Varje |
| 10466113 | 20 μl | Rheodyne Injektorer 7725/7725i | 0,30 mm | Varje |
| 10620184 | 50 μl | Rheodyne Injektorer 7725/7725i | 0,51 mm | Varje |
| 10408104 | 5 μl | Rheodyne Injektormodell 8125 | 0,20 mm | Varje |
| 10678715 | 10 μl | Rheodyne Injektormodell 8125 | 0,20 mm | Varje |
| 10575625 | 20 μl | Rheodyne Injektor modell 8125 | 0,25 mm | Varje |
| 10147854 | 50 μl | Rheodyne Injektormodell 8125 | 0,30 mm | Varje |
| 10269364 | 5 μl | Rheodyne Injektorer 9725/9725i | 0,18 mm | Varje |
| 10219324 | 10 μl | Rheodyne Injektorer 9725/9725i | 0,25 mm | Varje |
| 10311255 | 50 μl | Rheodyne Injektorer 9725/9725i | 0,51 mm | Varje |
| 10229414 | 100 μl | Rheodyne Injektorer 9010/9725 | 0,51 mm | Varje |
| 10651396 | 200 μl | Rheodyne Injektorer 9010/9725 | 0,51 mm | Varje |
| 10774057 | 500 μl | Rheodyne Injektorer 9010/9725 | 0,76 mm | Varje |
| 10321255 | 1 ml | Rheodyne Injektorer 9010/9725 | 0,76 mm | Varje |
| 10600636 | 5 ml | Rheodyne Injektorer 9010/9725 | 0,76 mm | Varje |
| 10582075 | 50 μl | Rheodyne Injektorer 7010/7125 | 0,51 mm | Varje |
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops är för Rheodyne provinjektorer i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provslinga |
| Beskrivning | För Rheodyne 9725/9725 i; 20 uL; 0,25 mm ID |
| För användning med (utrustning) | Rheodyne Injektorer 9725/9725i |
| Diameter (engelska) Inre | 0,010 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,25 mm |
| Volym (metrisk) | 20 μl |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.