Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Provslingor
Produktkod. 10682864 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1 ml
5 ml
För användning med (utrustning):
Rheodyne Injektor modell 8125
Rheodyne Injektormodeller 7010/7125
Rheodyne Injektormodeller 9010/9725
Rheodyne Injektormodeller 9725/9725i
Rheodyne-injektor modell 8125
Rheodyne-injektorer 7010/7125
Rheodyne-injektorer 7725/7725i
Rheodyne-injektorer 9010/9725
Rheodyne-injektorer 9725/9725i
Diameter (metrisk) Inre:
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm och 0,2 mm
1,0 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10682864
Brand: Thermo Scientific™ 7026
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops är för Rheodyne provinjektorer i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops är för Rheodyne provinjektorer i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Sample Loop
Beskrivning For Rheodyne 7010/7125; 500 uL; 0.76 mm ID
För användning med (utrustning) Rheodyne-injektorer 7010/7125
Diameter (engelska) Inre 0.030 in.
Diameter (metrisk) Inre 0,76 mm
Volym (metrisk) 500 μl
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.