Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Provslingor
Produktkod. 10774057 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μL
1 ml
5 ml
För användning med (utrustning):
Rheodyne Injektor modell 8125
Rheodyne Injektormodeller 7010/7125
Rheodyne Injektormodeller 9010/9725
Rheodyne Injektormodeller 9725/9725i
Rheodyne-injektor modell 8125
Rheodyne-injektorer 7010/7125
Rheodyne-injektorer 7725/7725i
Rheodyne-injektorer 9010/9725
Rheodyne-injektorer 9725/9725i
Diameter (metrisk) Inre:
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm och 0,2 mm
1,0 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10774057
Brand: Thermo Scientific™ 9055026
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops är för Rheodyne provinjektorer i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops är för Rheodyne provinjektorer i rostfritt stål eller biokompatibla PEEK .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Provslinga
Beskrivning För Rheodyne 9010/9725; 500 uL; 0,76 mm ID
För användning med (utrustning) Rheodyne Injektormodeller 9010/9725
Diameter (engelska) Inre 0,030 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,76 mm
Volym (metrisk) 500 μL
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.