Läs mer
R&D Systems™ Rhesus EDA2R/TNFRSF27/XEDAR (NP_001180396.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18713467
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18713467 10 μg
1 options
Produktkod. 18713467 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Specifikationer
Gen EDA2R/TNFRSF27/XEDAR
Tillträdesnummer NP_001180396.1
Gen-ID (Entrez) 60401
Gene Alias ectodysplasin A2 receptor, EDA-A2 receptor, EDAA2R, EDA-A2R, EDAA2Rtumor necrosis factor receptor superfamily member XEDAR, EDAR2, TNFRSF27, XEDAR, XEDARTNFRSF27tumor necrosis factor receptor superfamily member 27, X-linked ectodysplasin-A2 receptor
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Rhesus Macaque
Kvantitet 10 μg