Läs mer
Carbolite™ RHF14/8 Kammarugn
Mått (D x B x H) Inredning:
10,75 x 6,75 x 6,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dessa modeller är avsedda för kvalitetskontroll, värmebehandling och forskning av keramiska material. Tillämpningar inkluderar testning av cement, sintring av metalliska/keramiska komponenter och tillverkning av högspecifika tekniska keramik. De värms upp av sidomonterade, fristrålande SiC- eller MoSiO 2 -element som säkerställer snabb uppvärmning, samtidigt som de ger utmärkt termisk enhetlighet inom kammarvolymen, ett nyckelkrav i dessa applikationer. De använder isoleringskammarfoder av högsta specifikation som kan motstå de höga temperaturcyklerna samtidigt som de säkerställer överensstämmelse med BSEN 61010 säker yttemperatur.
- Exakt tryckknappstemperaturinställning, med enkel ramp och timer (301) eller alternativ för 8 (3216P1) eller 20 (3508P1) programmerare. 8-stegs programmerare monterad som standard på °1 700 C och 1 800 C °modeller
- Säkerhetsfunktioner inkluderar vertikal parallell hissdörrdesign, som delvis skyddar användaren från värmestrålning, positiv brytare för öppning av dörren och dubbelsidig kropp för säker yttemperatur
- Oberoende övertemperaturskyddsregulator standard på 1 700 C °och 1 800 C °modeller
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Temperatur (metrisk) | 1400 °C |
| Typ | Kammarugn |
| Mått (D x B x H) Inredning | 10,75 x 6,75 x 6,75 tum. |
| Bredd (metrisk) | 508 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 171.45 mm |
| Höjd (metrisk) | 704.85 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 171.45 mm |
| Djup (metriskt) | 673.1 mm |
| Elektriska krav | 208/240 V 8 kw |
| Visa mer |