Läs mer
Gibco™ rhLaminin-521
Produktkod. 15461945
Change view
Kvantitet:
1 mg
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461945 100 μg -
15481044 1 mg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461945 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A29248
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
rhLaminin-521
Rekombinant humant laminin 521 (rhLaminin-521) är ett rekombinant humant protein som ger en definierad yta för matarfri odling av humana pluripotenta stamceller (PSC). När den används med Essential 8™ Medium , rhLaminin-521 har visat sig främja cellulär överlevnad under stressiga förhållanden i frånvaro av små molekylhämmare. rhLaminin-521 har visat sig stödja PSC-tillväxt för >20 passager utan några tecken på karyotypa abnormiteter och att upprätthålla förmågan hos PSC: er att differentiera till alla tre könslinjelinjer. rhLaminin-521 ger också optimal omprogrammeringseffektivitet för mänskliga somatiska celler såväl som mänskliga pluripotenta stamcellers överlevnad under matarberoende till matarfria övergångar när de används i kombination med Essential 8 Medium. För ett kit som kombinerar medium och substrat, se Essential 8™ Anpassningssats .
rhLaminin-521 är:
  • Robusta —övergångsceller mellan foderberoende och foderfria odlingssystem med minimal ansträngning
  • Effektivt —enkelt omprogrammera mänskliga fibroblaster till pluripotenta stamceller
  • Fysiologiskt relevanta —expandera celler med minimal differentiering
  • Skalbar —passage stamcellslinjer som enstaka celler utan inverkan på genetisk stabilitet
    Problemfri övergång
    När den används med Essential 8 Medium, rhLaminin-521 ger en robust odlingsmatris som stöder pluripotent stamcellvidhäftning och expansion under övergången från matarberoende odlingssystem.
    Effektiv omprogrammering
    rhLaminin-521 har visat sig öka antalet kolonier som erhålls under omprogrammering av humana fibroblaster, vilket kan vara viktigt för in vitro sjukdomsmodellering.
    Säker expansion
    rhLaminin-521 uttrycks i blastocyster och ger därför en miljö som efterliknar den mänskliga stamcellsnisch.
    Enkel uppskalning
    rhLaminin-521 främjar stabil pluripotent stamcellsupprätthållande som enstaka celler i frånvaro av ROCK-hämmare.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -20 °C) och skyddas mot ljus.
    Celltyp Stamceller
    Klassificering Xeno-fri
    Typ av kultur Stamcell (human, iPS - inducerad pluripotent stam, embryonal)
    Produkttyp Extracellulär matris
    pH 6 till 8
    Renhet eller kvalitetsklass hESC-kvalificerad
    Kvantitet 100 μg
    Frakt skick Torr is
    Källa Xeno-fri