Beskrivning
Rekombinant humant laminin 521 (rhLaminin-521) är ett rekombinant humant protein som ger en definierad yta för matarfri odling av humana pluripotenta stamceller (PSC). När den används med Essential 8™ Medium , rhLaminin-521 har visat sig främja cellulär överlevnad under stressiga förhållanden i frånvaro av små molekylhämmare. rhLaminin-521 har visat sig stödja PSC-tillväxt för >20 passager utan några tecken på karyotypa abnormiteter och att upprätthålla förmågan hos PSC: er att differentiera till alla tre könslinjelinjer. rhLaminin-521 ger också optimal omprogrammeringseffektivitet för mänskliga somatiska celler såväl som mänskliga pluripotenta stamcellers överlevnad under matarberoende till matarfria övergångar när de används i kombination med Essential 8 Medium. För ett kit som kombinerar medium och substrat, se Essential 8™ Anpassningssats .
rhLaminin-521 är:
Robusta —övergångsceller mellan foderberoende och foderfria odlingssystem med minimal ansträngning
Effektivt —enkelt omprogrammera mänskliga fibroblaster till pluripotenta stamceller
Fysiologiskt relevanta —expandera celler med minimal differentiering
Skalbar —passage stamcellslinjer som enstaka celler utan inverkan på genetisk stabilitet
Problemfri övergång
När den används med Essential 8 Medium, rhLaminin-521 ger en robust odlingsmatris som stöder pluripotent stamcellvidhäftning och expansion under övergången från matarberoende odlingssystem.
Effektiv omprogrammering
rhLaminin-521 har visat sig öka antalet kolonier som erhålls under omprogrammering av humana fibroblaster, vilket kan vara viktigt för in vitro sjukdomsmodellering.
Säker expansion
rhLaminin-521 uttrycks i blastocyster och ger därför en miljö som efterliknar den mänskliga stamcellsnisch.
Enkel uppskalning
rhLaminin-521 främjar stabil pluripotent stamcellsupprätthållande som enstaka celler i frånvaro av ROCK-hämmare.
rhLaminin-521 är:
Problemfri övergång
När den används med Essential 8 Medium, rhLaminin-521 ger en robust odlingsmatris som stöder pluripotent stamcellvidhäftning och expansion under övergången från matarberoende odlingssystem.
Effektiv omprogrammering
rhLaminin-521 har visat sig öka antalet kolonier som erhålls under omprogrammering av humana fibroblaster, vilket kan vara viktigt för in vitro sjukdomsmodellering.
Säker expansion
rhLaminin-521 uttrycks i blastocyster och ger därför en miljö som efterliknar den mänskliga stamcellsnisch.
Enkel uppskalning
rhLaminin-521 främjar stabil pluripotent stamcellsupprätthållande som enstaka celler i frånvaro av ROCK-hämmare.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-10 till -30 °C) |
| Celltyp | Stamceller |
| Klassificering | Xeno-fri |
| Typ av kultur | Stamcell (human, iPS - inducerad pluripotent stam, embryonal) |
| Produkttyp | Extracellulär matris |
| pH | 6 till 8 |
| Renhet eller kvalitetsklass | hESC-kvalificerad |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Torr is |
| Källa | Xeno-fri |