Läs mer
Rho-Kinase-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16445637
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16445637 5 mg
16422898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16445637 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100270
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Rho-Kinase-IN-1 is a Rho kinase (ROCK) inhibitor (Ki values of 30.5 and 3.9 nM for ROCK1 and ROCK2, respectively) extracted from US20090325960A1, compound 1.008.
Rho-Kinase-IN-1 is a Rho kinase (ROCK) inhibitor (Ki values of 30.5 and 3.9 nM for ROCK1 and ROCK2, respectively) extracted from US20090325960A1, compound 1.008.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rho-Kinase-IN-1
CAS 1035094-83-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24N4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (141.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CSC1=CC=C(CN2CC(NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3)CCC2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 352.5
Formel vikt 352.5
Procent renhet 99.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease