Läs mer
Novus Biologicals™ RHOBTB2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18675650 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18675650 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18675650 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00023221T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Signal Transduction
Mål RHOBTB2
Synonym DBC2KIAA0717Deleted in breast cancer 2 gene protein, p83, Rho-related BTB domain containing 2, rho-related BTB domain-containing protein 2
Gensymbol RHOBTB2