Läs mer
MedChemExpress Rhod-2 AM
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 1123.94 g/mol |
| CAS | 145037-81-6 |