Läs mer
Thermo Scientific™ Rhod-3 Calcium Imaging Kit
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Det nya Rhod-3 Calcium Imaging Kit är designat för levande cellavbildning av cytosolisk kalciumsignalering i kombination med grönfluorescerande färgämnen eller proteiner. Det rödfluorescerande Rhod-3 AM-färgämnet som tillhandahålls i Rhod-3 Calcium Imaging Kit erbjuder betydande förbättringar jämfört med befintliga Ca 2+ -avkännande färgämnen. Upptaget i organeller har minskat, vilket leder till bättre cytosolisk lokalisering. Rhod-3 AM uppvisar också en stor ökning av fluorescensemission vid bindning till kalcium, vilket gör den känsligare än andra rödfluorescerande kalciumfärgämnen.
Jämfört med befintliga röda kalciumfärgämnen uppvisar Rhod-3 AM en stor ökning (>2,5 gånger) i fluorescens vid bindning av Ca 2+ och mycket låg fluorescens i vila (utan Ca 2+ -bindning).
Smal emission möjliggör samtidig detektering med GFP eller andra färgämnen.
Förbättrad cytosolisk lokalisering för bättre detektering av cytosoliska transienter
För enkel cellladdning innehåller Rhod-3 Calcium Imaging Kit PowerLoad™ Koncentrera. På grund av den unika karaktären av PowerLoad™ lösning, kan den användas i närvaro av kompletta odlingsmedier, vilket minskar de negativa effekterna av att ersätta media eller ladda i serumfria medier.
En patentskyddad, vattenlöslig form av probenecid (som vanligtvis används för att hämma cellulär transport och därmed minskar baslinjesignalen) levereras också med Rhod-3 Calcium Imaging Kit.
Kalciumindikatorer är viktiga verktyg vid signaltransduktion och cellbaserad farmakologisk screening. I celler och vävnader med blå eller grön autofluorescens ger långvågslängds (dvs rödförskjutna) kalciumindikatorer ett sätt att kringgå denna överlappande autofluorescens. Dessutom är rödförskjutna kalciumfärgämnen väl lämpade för kalciumavbildningsexperiment multiplexerade med grönt fluorescerande protein (GFP) eller andra gröna fluorescerande färgämnen.
Rhod-3 AM-färgämnet (ingår i Rhod-3 Calcium Imaging Kit) är ett förbättrat rödskiftat rhodaminbaserat kalciumfärgämne med en ansluten AM-estergrupp. Väl inne i cellen klyver intracellulära esteraser AM-gruppen, fångar färgämnet i cellen och gör färgämnet fluorescerande. När kalcium binder förstärks färgämnets fluorescensintensitet. De spektrala egenskaperna hos Rhod-3 AM (ex/em =∼ 560/600 nm) och stark fluorescens vid kalciumbindning ger ett utmärkt signalfönster och gör det till vårt ljusaste röda kalciumfärgämne. Dessutom visar Rhod-3 AM en mer enhetlig cytosolisk distribution och förbättrad signal jämfört med befintliga röda kalciumfärgämnen som Rhod-2.
För enkel cellladdning innehåller Rhod-3 Calcium Imaging Kit PowerLoad™ Koncentrera. På grund av den unika karaktären av PowerLoad™ lösning, kan den användas i närvaro av kompletta odlingsmedier, vilket minskar de negativa effekterna av att ersätta media eller ladda i serumfria medier.
En patentskyddad, vattenlöslig form av probenecid (som vanligtvis används för att hämma cellulär transport och därmed minskar baslinjesignalen) levereras också med Rhod-3 Calcium Imaging Kit.
Kalciumindikatorer är viktiga verktyg vid signaltransduktion och cellbaserad farmakologisk screening. I celler och vävnader med blå eller grön autofluorescens ger långvågslängds (dvs rödförskjutna) kalciumindikatorer ett sätt att kringgå denna överlappande autofluorescens. Dessutom är rödförskjutna kalciumfärgämnen väl lämpade för kalciumavbildningsexperiment multiplexerade med grönt fluorescerande protein (GFP) eller andra gröna fluorescerande färgämnen.
Rhod-3 AM-färgämnet (ingår i Rhod-3 Calcium Imaging Kit) är ett förbättrat rödskiftat rhodaminbaserat kalciumfärgämne med en ansluten AM-estergrupp. Väl inne i cellen klyver intracellulära esteraser AM-gruppen, fångar färgämnet i cellen och gör färgämnet fluorescerande. När kalcium binder förstärks färgämnets fluorescensintensitet. De spektrala egenskaperna hos Rhod-3 AM (ex/em =∼ 560/600 nm) och stark fluorescens vid kalciumbindning ger ett utmärkt signalfönster och gör det till vårt ljusaste röda kalciumfärgämne. Dessutom visar Rhod-3 AM en mer enhetlig cytosolisk distribution och förbättrad signal jämfört med befintliga röda kalciumfärgämnen som Rhod-2.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller tillräckligt med reagens för att färga 50 täckglas baserat på det angivna protokollet. Förvara kit vid -20 °C, uttorkat och skyddat från ljus. När det förvaras enligt anvisningarna är detta kit stabilt i 1 år. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Kalciumanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Färgämne |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Emission | Synlig |
| Form | Frystorkat material |
| Modifiering | Omodifierad, ej modifierad |
| Visa mer |