Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 101 innersalt, 94%, rent
Produktkod. 10475081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10475081 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10475081 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 419060010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 116450-56-7 | C32H30N2O3 | 490.603 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine 101 inner salt
Smältpunkt 271.0°C
Namnnotering 94%
CAS 116450-56-7
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C32H30N2O3
Fluorescens Max 588nm (in methanol)
MDL-nummer MFCD00051383
InChI-nyckel MUSLHCJRTRQOSP-UHFFFAOYSA-N
Infrarött spektrum Authentic
LEDER C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C(=C5C=C6CCC[N+]7=C6C(=C5O4)CCC7)C8=CC=CC=C8C(=O)[O-])CCCN3C1
Molekylvikt (g/mol) 490.603
PubChem CID 2735129
ChEBI CHEBI:52314
Lambda Max 567nm (in methanol)
Formel vikt 490.59
Procent renhet 94%
Kvalitet Ren
Molar absorptionskoefficient 83300L/(mole.cm) (lambda max.)
Förpackning Glasflaska
Färg Lila
Kvantitet 1 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodamine 101 inner salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.