Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 110, 98+%, ren, laserklassad
Product Code. 10730682 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10730682 500 mg Glasflaska 500mg
11966931 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10730682 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 419075000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 SEK
    1728.65 SEK / 500mg
    Save 241.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 13558-31-1 | C20H15ClN2O3 | 366,801 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13558-31-1
Molekylformel C20H15ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 366.801
InChI-nyckel JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11617572
IUPAC-namn 2-(3-amino-6-iminoxanten-9-yl)bensoesyra;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N)C(=O)O.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Rhodamine 110
Smältpunkt >360,0 °C
Fluorescens Max 520 nm (i metanol)
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 498 till 504 nm (c=10 mg/l i metanol)
Molar absorptionskoefficient 77000 l/(mol.cm) (vid lambda max.) min.
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (för användning som laserfärg) passerar
Analysprocentintervall 98+%
Färg Vitt till gult
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig.
Kvantitet 500 mg
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 366.79
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Ren
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.