Läs mer
Rhodamine 110, TRC
Produktkod. 30424824
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Produktkod. Kvantitet
30424824 100 mg
30413235 250 mg
30427571 1 g
3 options
Produktkod. 30424824
Brand: Toronto Research Chemicals TRCR318580100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13558-31-1
Kemiskt namn eller material Rhodamine 110
Formel vikt 366.0771
InChI formel InChI=1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
IUPAC-namn 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoic acid;hydrochloride
Molekylformel C20 H14 N2 O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 366.8
LEDER Cl.Nc1ccc2C(=C3C=CC(=N)C=C3Oc2c1)c4ccccc4C(=O)O
Synonym 3,6-Diamino-9-(2-carboxyphenyl)xanthylium Chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic Acid Monohydrochloride, 3,6-Diamino-9-(2-carboxyphenyl)xanthylium Chloride, R 110, RH 110, Rhodamine 560, Rhodamine N