Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 123, +99 %
Produktkod. 10578132 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10578132 100 mg Glasflaska 100mg
10045680 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10578132 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 419091000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62669-70-9 | C21H19ClN2O4 | 398.843 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62669-70-9
Molekylformel C21H19ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 398.843
MDL-nummer MFCD00012664
InChI-nyckel SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16211830
IUPAC-namn metyl 2-(3-amino-6-iminoxanten-9-yl)bensoat;hydrat;hydroklorid
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine 123
Namnnotering 99+%
Analysprocentintervall 99+%
Merck Index 15, 8306
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 380.82
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
UV_Vis 99.0% min.
Färg Brun till brun/röd eller grön
Kvantitet 100 mg
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodamine 123
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.