Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G
Produktkod. 15474719
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474719 25 g 25g
15484719 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474719 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62315.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.14 SEK
    479.65 SEK / 25g
    Save 54.49 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig för fluorescerande märkning | CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479,017 g/mol
Rhodaminfärgämnen används i stor utsträckning i biotekniska tillämpningar som fluorescensmikroskopi, flödescytometri, fluorescenskorrelationsspektroskopi och ELISA .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Rhodaminfärgämnen används i stor utsträckning i biotekniska tillämpningar
som fluorescensmikroskopi, flödescytometri, fluorescenskorrelationsspektroskopi och ELISA .
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 989-38-8
Molekylformel C28H31ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 479.017
MDL-nummer MFCD00012665
InChI-nyckel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1; C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC-namn etyl-2-[3-(etylamino)-6-etylimino-2,7-dimetylxanten-9-yl]bensoat;hydron;klorid
LEDER [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine 6G
Beilstein 3900071
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 479.02
Färg Brunt till rött
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.