Learn More
MedChemExpress Rhodamine 6G
Spécification
Spécification
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantity | 1 g |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : 25 mg/mL (52.19 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 10 mg/mL (20.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Target | HBV |
| Product Type | Dye Reagents |
| Molecular Weight (g/mol) | 479.01 g/mol |
| CAS | 989-38-8 |
| Synonym | Basic Red 1 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?