Läs mer
MedChemExpress Rhodamine 6G
Produktkod. p-200104503
Encompass_Preferred
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Produktkod. 16482419
Brand: MedChemExpress HYD0309
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Rhodamine 6G is a rhodamine analog useful in Pgp efflux assays. It can be used in characterizing the kinetics of MRP1- mediated efflux, and as a laser dye and potential mitochondrial probe.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Kvantitet 1 g
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 25 mg/mL (52.19 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 10 mg/mL (20.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Mål HBV
Produkttyp Dye Reagents
Molekylvikt (g/mol) 479.01 g/mol
CAS 989-38-8
Synonym Basic Red 1
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.