Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G 99 %
Produktkod. 10045820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10045820 25 g Glasflaska 25g
10147990 5 g Glasflaska 5g
10587362 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10045820 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 419010250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 989-38-8
Molekylformel C28H31ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 479.017
MDL-nummer MFCD00012665
InChI-nyckel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1, C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC-namn etyl-2-[3-(etylamino)-6-etylimino-2,7-dimetylxanten-9-yl]bensoat;hydron;klorid
LEDER [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine 6G
Smältpunkt 290.0°C
Namnnotering 99%
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 479.01
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV_Vis 98.5% min.
Färg Brun till brun/röd
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodamine 6G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.