Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G perklorat, 96 %
Produktkod. 15476467
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476467 250 mg 250mg
15466467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476467 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H33626.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13161-28-9
Molekylformel C28H31ClN2O7
Molekylvikt (g/mol) 543.013
MDL-nummer MFCD00013117
InChI-nyckel HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodamine 6g perchlorate, rhodamine 6g perchlorate, dye content 99 %, ethyl 2-6e-3-ethylamino-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl benzoate; perchloric acid, ethyl 2-6z-3-ethylamino-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl benzoate; perchloric acid
PubChem CID 13651880
IUPAC-namn etyl-2-[3-(etylamino)-6-etylimino-2,7-dimetylxanten-9-yl]bensoat;perklorsyra
LEDER CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine 6G perchlorate
Smältpunkt >240°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 543.02
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.