Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G perchlorate, 99%, pure, laser grade
Produktkod. 10474891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10474891 500 mg Glasflaska 500mg
10300474 2.5 g Glass bottle 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10474891 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 419035000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13161-28-9
Molekylformel C28H31ClN2O7
Molekylvikt (g/mol) 543.013
MDL-nummer MFCD00013117
InChI-nyckel HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13651880
IUPAC-namn etyl-2-[3-(etylamino)-6-etylimino-2,7-dimetylxanten-9-yl]bensoat;perklorsyra
LEDER CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine 6G perchlorate
Namnnotering laser grade, 99%
Analysprocentintervall 99%
Fluorescens Max 547nm (in methanol)
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 528nm (in methanol)
Formel vikt 543.01
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Ren
Molar absorptionskoefficient 104000L/(mole.cm) (lambda max.)
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (for use as a laser dye) passes
UV-spektrometri Complies
Färg Rosa/röd
Kvantitet 500 mg
Fysisk form Kristallint Pulver Till Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodamine 6G perchlorate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.