Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, ren
Produktkod. 10286580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10286580 50 g 50g
1 options
Produktkod. 10286580 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 191410500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine 6G
Smältpunkt 290,0 °C
CAS 989-38-8
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Följer
Molekylformel C28H31ClN2O3
MDL-nummer MFCD00012665
Beilstein 18, V,12, 283
Synonym Basic Red 1, C.I. 45160
Färg Brun till brun/röd
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Kvantitet 50 g
InChI-nyckel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Fint kristallint pulver
LEDER [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
IUPAC-namn etyl-2-[3-(etylamino)-6-etylimino-2,7-dimetylxanten-9-yl]bensoat;hydron;klorid
Molekylvikt (g/mol) 479.017
PubChem CID 51358423
Formel vikt 479.01
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodamine 6G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.