Läs mer
MedChemExpress Rhodamine 800
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 83.33 mg/mL (168.02 mM; Need ultrasonic) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 495.95 g/mol |
| CAS | 137993-41-0 |