Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B, rent
Produktkod. 13408358 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13408358 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
10396870 100 g Glasflaska 100g
10573871 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13408358 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 132310025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-88-9
Molekylformel C28H31ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 479.02
MDL-nummer MFCD00011931
InChI-nyckel PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC-namn [9-(2-karboxifenyl)-6-(dietylamino)xanten-3-yliden]-dietylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Tekniske data
Abs. 1700 (vid lambda min.)
Kemiskt namn eller material Rhodamine B
Smältpunkt 210,0 °C till 211,0 °C
Absorptionsförhållande 1.1 till 1.6
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 549 till 558 nm (på 50:50 IMS:vatten)
Förlust vid torkning 10% max. (105 °C)
Förpackning Plast trumma
Beilstein 19, V,8, 669
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i HCL och Naoh, lösliga i alkohol
Kvantitet 2.5 kg
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Formel vikt 479.01
Kvalitet Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.