Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B
Produktkod. 11480084
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480084 250 g 250g
11470084 50 g 50g
11460084 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480084 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A13572.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1392.30 SEK
    1128.65 SEK / 250g
    Save 263.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479,02 g/mol
Lämplig för fluorescerande märkning Rhodamine B används som laserfärgämne, metallkelatbildare och tillsats till läkemedel och kosmetika. Det fungerar också som ett färgande fluorescerande färgämne, som används som färgämne i bläck, papper och plast. Vidare används det för att göra rosa fluorescerande pigment. Det används också som en biomarkör i orala rabiesvacciner för vilda djur som tvättbjörnar. Utöver detta är det en användbar fluorokrom för histologi, fluorescensresonansenergiöverföring (FRET) och mitokondriell sond.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Lämplig för fluorescerande märkning Rhodamine B används som laserfärgämne, metallkelatbildare och en tillsats till läkemedel och kosmetika. Det fungerar också som ett färgande fluorescerande färgämne, som används som färgämne i bläck, papper och plast. Vidare används det för att göra rosa fluorescerande pigment. Det används också som en biomarkör i orala rabiesvacciner för vilda djur som tvättbjörnar. Utöver detta är det en användbar fluorokrom för histologi, fluorescensresonansenergiöverföring (FRET) och mitokondriell sond.
Löslighet
Löslig i vatten, bensen och etanol. Lite löslig i aceton, saltsyra, natriumhydroxid, metylcellosolve och alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-88-9
Molekylformel C28H31ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 479.02
MDL-nummer MFCD00011931
InChI-nyckel PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 10; C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC-namn [9-(2-karboxifenyl)-6-(dietylamino)xanten-3-yliden]-dietylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine B
Smältpunkt ∼210 °C (dekomposition)
Beilstein 4119648
Densitet 1.31
Merck Index 14,8183
Löslighetsinformation Löslig i vatten, bensen och etanol. Lätt löslig i aceton, saltsyra, natriumhydroxid, metylcellosolve och alkohol.
Kvantitet 250 g
Formel vikt 479.02
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodamine B
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Food Red 15
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.